(-)-Cotinine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7251T-1G OR7251T-250MG
APOSOR7251T-1GEA 859 EUR
APOSOR7251T-1G APOSOR7251T-250MG
(-)-Cotinine
(-)-Cotinine
A major metabolite of nicotine in humans.
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 145…150 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 48…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077696
Núm. CAS: 486-56-6
EINECS: 207-634-9