2-Propoxyphenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7255-1G
OR7255-5G
APOSOR7255-1GEA
94.4
EUR
APOSOR7255-1G
APOSOR7255-5G
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
2-Propoxyphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₃ Pto. de fusión: 65…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427191 Núm. CAS: 134896-34-7 |