4-Propoxyphenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-n-Propoxybenzeneboronic acid
OR7256-100G OR7256-25G OR7256-5G
APOSOR7256-100GEA 828 EUR
APOSOR7256-100G APOSOR7256-25G APOSOR7256-5G
4-Propoxyphenylboronic acid 97%
4-Propoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Pto. de fusión: 104…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427189
Núm. CAS: 186497-67-6