4-Propylphenylboronic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-n-Propylbenzeneboronic acid, (4-Propylphenyl)boronic acid, 4-n-Propylphenylboronic acid

OR7257-1G OR7257-5G OR7257-10G
APOSOR7257-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7257-1G APOSOR7257-5G APOSOR7257-10G
4-Propylphenylboronic acid
4-Propylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₂
Pto. de fusión: 89…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00859261
Núm. CAS: 134150-01-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR