8-Nitroquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7258-25G OR7258-5G OR7258-1G
APOSOR7258-25GEA 87.3 EUR
APOSOR7258-25G APOSOR7258-5G APOSOR7258-1G
8-Nitroquinolina
8-Nitroquinolina
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Pto. de fusión: 89…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006806
Núm. CAS: 607-35-2
EINECS: 210-135-9