Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
OR7259-10G OR7259-1G OR7259-5G
APOSOR7259-10GEA 161 EUR
APOSOR7259-10G APOSOR7259-1G APOSOR7259-5G
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Formula: C₁₀H₁₄BNO₂
Pto. de fusión: 91…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425979
Núm. CAS: 845885-86-1