Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7260-1G OR7260-5G
APOSOR7260-1GEA 0 EUR
APOSOR7260-1G APOSOR7260-5G
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Formula: C₈H₁₀BNO₂
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075749
Núm. CAS: 131534-65-1