5-Pyrimidineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 0 EUR
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Formula: C₄H₅BN₂O₂
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03002366
Núm. CAS: 109299-78-7