3-Quinolineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7263-5G
OR7263-25G
APOSOR7263-5GEA
21.9
EUR
APOSOR7263-5G
APOSOR7263-25G
3-Quinolineboronic acid
3-Quinolineboronic acid
Formula:
C₉H₈BNO₂ Pto. de fusión: 191…196 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02183527 Núm. CAS: 191162-39-7 |