2,3-Dimetiltiofeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7265-1G OR7265-5G
APOSOR7265-1GEA 26.1 EUR
APOSOR7265-1G APOSOR7265-5G
2,3-Dimetiltiofeno
2,3-Dimetiltiofeno
Formula: C₆H₈S
Pto. Ebullición: 141…142 °C
Pto. de fusión: –49 °C
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130081
Núm. CAS: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3,III