Apigenina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,7-Dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona, 4',5,7-Trihidroxiflavona
OR7265T-25G OR7265T-5G OR7265T-100G
APOSOR7265T-25GEA 116 EUR
APOSOR7265T-25G APOSOR7265T-5G APOSOR7265T-100G
Apigenina 97%
Apigenina
A MAP kinase inhibitor. Also inhibits the proliferation of malignant tumor cells.
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006831
Núm. CAS: 520-36-5