2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7267-1G OR7267-5G
APOSOR7267-1GEA 109 EUR
APOSOR7267-1G APOSOR7267-5G
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex
Formula: C₁₁H₁₄B₃NO₃
Pto. Ebullición: 78…80 °C
Pto. de fusión: 44…52 °C
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03839440
Núm. CAS: 95010-17-6