5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7273-1G OR7273-5G
APOSOR7273-1GEA 33.5 EUR
APOSOR7273-1G APOSOR7273-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Pto. de fusión: 125…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129458
Núm. CAS: 57641-95-9