N-Ciclohexilmaleimida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR7279-100G
OR7279-25G
APOSOR7279-100GEA
215
EUR
APOSOR7279-100G
APOSOR7279-25G
N-Ciclohexilmaleimida 98%
N-Ciclohexilmaleimida
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Pto. de fusión: 81…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043904 Núm. CAS: 1631-25-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |