2',4',5'-Trihidroxibutirofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7290-1G OR7290-250MG OR7290-5G
APOSOR7290-1GEA 197 EUR
APOSOR7290-1G APOSOR7290-250MG APOSOR7290-5G
2',4',5'-Trihidroxibutirofenona
2',4',5'-Trihidroxibutirofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. de fusión: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020019
Núm. CAS: 1421-63-2
EINECS: 215-824-8