3,5-Dibromo-4-hidroxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7292-250G OR7292-50G
APOSOR7292-250GEA 487 EUR
APOSOR7292-250G APOSOR7292-50G
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzoato de metilo 98%
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₆Br₂O₃
MW: 309.94 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016416
Núm. CAS: 41727-47-3