1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-((2-Methylphenyl)maleimide
OR7296-1G
OR7296-5G
APOSOR7296-1GEA
132
EUR
APOSOR7296-1G
APOSOR7296-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00022567 Núm. CAS: 4067-01-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |