1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Naphthalen-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR7299-1G OR7299-100MG OR7299-5G
APOSOR7299-1GEA 212 EUR
APOSOR7299-1G APOSOR7299-100MG APOSOR7299-5G
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula: C₁₄H₉NO₂
Pto. de fusión: 112…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019715
Núm. CAS: 3369-39-9