3-Bromo-5-cloroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-5-chlorophenylamine
OR7300-10G OR7300-5G OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA 45.1 EUR
APOSOR7300-10G APOSOR7300-5G APOSOR7300-25G
3-Bromo-5-cloroanilina 98%
3-Bromo-5-cloroanilina
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797804
Núm. CAS: 96558-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III