1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-(3-nitrophenyl)maleimide
OR7302-1G
OR7302-250MG
APOSOR7302-1GEA
533
EUR
APOSOR7302-1G
APOSOR7302-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula:
C₁₀H₆N₂O₄ MW: 218,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047116 Núm. CAS: 7300-93-8 |