Bromuro de aluminio, anhidro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Aluminio bromuro
OR7306-100G OR7306-25G
APOSOR7306-100GEA 190 EUR
APOSOR7306-100G APOSOR7306-25G
Bromuro de aluminio, anhidro
Bromuro de aluminio
Formula: AlBr₃
MW: 266,69 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C
Pto. de fusión: 97 °C
Densidad: 3,205 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003421
Núm. CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8,II