Ácido 4-vinilbenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7329-25G OR7329-100G OR7329-10G
APOSOR7329-25GEA 109 EUR
APOSOR7329-25G APOSOR7329-100G APOSOR7329-10G
Ácido 4-vinilbenzoico 97%
Ácido 4-vinilbenzoico
Formula: C₉H₈O₂
Pto. de fusión: 142…144 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002569
Núm. CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4