2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7336-1G
OR7336-5G
OR7336-25G
APOSOR7336-1GEA
23.2
EUR
APOSOR7336-1G
APOSOR7336-5G
APOSOR7336-25G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formula:
C₈H₉BO₄ MW: 179.9657 g/mol Pto. de fusión: 166…170 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01319043 Núm. CAS: 139962-95-1 |