1,1-Diphenylethylene oxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR7342-10G
OR7342-1G
OR7342-5G
OR7342-25G
APOSOR7342-10GEA
0
EUR
APOSOR7342-10G
APOSOR7342-1G
APOSOR7342-5G
APOSOR7342-25G
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
1,1-Diphenylethylene oxide
Formula:
C₁₄H₁₂O Pto. de fusión: 54…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040725 Núm. CAS: 882-59-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |