4-(4-Chlorophenyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7343-1G OR7343-250MG
APOSOR7343-1GEA 272 EUR
APOSOR7343-1G APOSOR7343-250MG
4-(4-Chlorophenyl)aniline
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₀ClN
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00477989
Núm. CAS: 135-68-2