2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7344-100MG OR7344-1G OR7344-500MG
APOSOR7344-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR7344-100MG APOSOR7344-1G APOSOR7344-500MG
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039056
Núm. CAS: 223575-76-6