1-Boc-5-iodoindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-BOC-5-iodo-1H-indol, N-BOC-5-iodoindol
OR7350-1G OR7350-5G
APOSOR7350-1GEA 102 EUR
APOSOR7350-1G APOSOR7350-5G
1-Boc-5-iodoindol 97%
1-Boc-5-iodoindol
Formula: C₁₃H₁₄INO₂
MW: 343,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258644
Núm. CAS: 374818-66-3