Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1,2-dihydro-2-oxopyridine-4-carboxylate
OR7352-1G OR7352-5G
APOSOR7352-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7352-1G APOSOR7352-5G
Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Methyl-2-hydroxyisonicotinate
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,1400 g/mol
Pto. de fusión: 210…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258780
Núm. CAS: 89937-77-9