Ácido 3'-clorobifenil-3-carboxílico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7362-1G OR7362-5G
APOSOR7362-1GEA 125 EUR
APOSOR7362-1G APOSOR7362-5G
Ácido 3'-clorobifenil-3-carboxílico 96%
Ácido 3'-clorobifenil-3-carboxílico
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03424595
Núm. CAS: 168619-06-5