Ácido 4'-clorobifenil-2-carboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 170 EUR
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
Ácido 4'-clorobifenil-2-carboxílico 98%
Ácido 4'-clorobifenil-2-carboxílico
Formula: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Pto. de fusión: 167…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426504
Núm. CAS: 7079-15-4