Ácido 4'-clorobifenil-4-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7366-1G OR7366-5G
APOSOR7366-1GEA 27.7 EUR
APOSOR7366-1G APOSOR7366-5G
Ácido 4'-clorobifenil-4-carboxílico
Ácido 4'-clorobifenil-4-carboxílico
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Pto. de fusión: 290…292 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424592
Núm. CAS: 5748-41-4