2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7383-1G OR7383-250MG
APOSOR7383-1GEA 265 EUR
APOSOR7383-1G APOSOR7383-250MG
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039066
Núm. CAS: 6720-26-9