2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7385-1G OR7385-5G
APOSOR7385-1GEA 118 EUR
APOSOR7385-1G APOSOR7385-5G
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424615
Núm. CAS: 205871-49-4