3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7386-1G
OR7386-250MG
APOSOR7386-1GEA
319
EUR
APOSOR7386-1G
APOSOR7386-250MG
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₄H₁₀O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039067 Núm. CAS: 100538-35-0 |