3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7387-1G OR7387-5G
APOSOR7387-1GEA 156 EUR
APOSOR7387-1G APOSOR7387-5G
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. de fusión: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039068
Núm. CAS: 222180-19-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III