3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7388-100MG OR7388-1G OR7388-5G
APOSOR7388-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR7388-100MG APOSOR7388-1G APOSOR7388-5G
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,2300 g/mol
Pto. de fusión: 231…233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039069
Núm. CAS: 222180-23-6