4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7391-1G OR7391-5G
APOSOR7391-1GEA 172 EUR
APOSOR7391-1G APOSOR7391-5G
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,2274 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424613
Núm. CAS: 70916-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III