3-(2-Furyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7403-1G OR7403-250MG OR7403-50MG
APOSOR7403-1GEA 235 EUR
APOSOR7403-1G APOSOR7403-250MG APOSOR7403-50MG
3-(2-Furyl)benzonitrile
3-(2-Furyl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039075
Núm. CAS: 112598-77-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III