5-Amino-3-metilisoxazol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7410-10G OR7410-1G OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA 63.8 EUR
APOSOR7410-10G APOSOR7410-1G APOSOR7410-5G
5-Amino-3-metilisoxazol
5-Amino-3-metilisoxazol
Formula: C₄H₆N₂O
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003151
Núm. CAS: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR