5-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7411-1G OR7411-25G OR7411-5G OR7411-100G
APOSOR7411-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7411-1G APOSOR7411-25G APOSOR7411-5G APOSOR7411-100G
5-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo 98%
5-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₉H₉NO₅
Pto. de fusión: 54…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662902
Núm. CAS: 2327-45-9