3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7413-1G OR7413-250MG OR7413-10G OR7413-25G
APOSOR7413-1GEA 0 EUR
APOSOR7413-1G APOSOR7413-250MG APOSOR7413-10G APOSOR7413-25G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,47 g/mol
Pto. de fusión: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027274
Núm. CAS: 13526-66-4