4-Bromo-2,5-xylenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2,5-dimethylphenol
OR7417-5G
APOSOR7417-5GEA 116 EUR
APOSOR7417-5G
4-Bromo-2,5-xylenol 98%
4-Bromo-2,5-xylenol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,0600 g/mol
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029746
Núm. CAS: 85223-93-4