3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7420-1G OR7420-5G
APOSOR7420-1GEA 125 EUR
APOSOR7420-1G APOSOR7420-5G
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₃BClNO₃
Pto. de fusión: 294…297 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027260
Núm. CAS: 957060-97-8