2,2,4,4-Tetrametil-3-pentanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Di-tert-butyl ketone, Hexamethylacetone
OR7421-25G OR7421-5G OR7421-1G
APOSOR7421-25GEA 219 EUR
APOSOR7421-25G APOSOR7421-5G APOSOR7421-1G
2,2,4,4-Tetrametil-3-pentanona 98%
2,2,4,4-Tetrametil-3-pentanona
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C
Densidad: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008845
Núm. CAS: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
UN: 1224
ADR: 3,III