Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Oxo-2H-chromene-6-sulphonyl chloride
OR7425-10G OR7425-5G
APOSOR7425-10GEA 289 EUR
APOSOR7425-10G APOSOR7425-5G
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Coumarin-6-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₅ClO₄S
MW: 244,645 g/mol
Pto. de fusión: 115…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01941320
Núm. CAS: 10543-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II