4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 65.5 EUR
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂S
Pto. de fusión: 137…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216489
Núm. CAS: 22821-76-7