1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Acetyl-5-aminoindoline
OR7441-1G OR7441-250MG
APOSOR7441-1GEA 68.3 EUR
APOSOR7441-1G APOSOR7441-250MG
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, grado técnico
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 181…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087208
Núm. CAS: 4993-96-8