4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7448-1G OR7448-250MG
APOSOR7448-1GEA 231 EUR
APOSOR7448-1G APOSOR7448-250MG
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424668
Núm. CAS: 53059-28-2