2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde, 2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 23.2 EUR
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Pto. de fusión: 54…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631913
Núm. CAS: 421553-62-0