3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde, 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7456-100MG OR7456-1G OR7456-5G
APOSOR7456-100MGEA 0 EUR
APOSOR7456-100MG APOSOR7456-1G APOSOR7456-5G
3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424626
Núm. CAS: 126485-58-3